제품명
Tenax® GR, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
material
glass TD tube
설명
Sealed with TDS³ Storage Container
특징
fritted
preconditioned
포장
pkg of 1 ea
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
active air sampling: suitable
O.D. × I.D. × 길이
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matrix
Tenax GR Composite of 30% graphite carbon & 70% Tenax TA
적합성
suitable for (extends range of Tenax TA)
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
환경친화적 대안 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객