문서
28017-U
Supelco
Diffusion Caps
Standard
동의어(들):
Diffusion Cap, Standard, 10 pk
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
NACRES:
NB.24
제조업체/상표
L4070207
최대 온도
100 °C
기술
active air sampling: suitable
높이 × 너비 × 깊이
17 mm × 10.0 mm × 15 mm
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Diffusion Caps ensure the correct diffusion path length. The aluminum cap slides onto the stainless steel tube and seals by an o-ring. One end of the cap has a stainless-steel mesh screen.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서
Supelco's FLM Carbopack X TDU tubes are designed for monitoring volatile organic compounds emitted from petroleum refineries, in compliance with US EPA Method 325.