pkg of 1 ea
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
active air sampling: suitable
TDS3 내부 외경(O.D.) × 길이(L)
1/4 in. × 3 1/2 in. (8.9 cm)
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
for use with Markes International Unity
for use with PerkinElmer ATD-50, ATD-400, Turbomatrix
for use with Thermal Desorption Tubes
환경친화적 대안 카테고리
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
프로토콜
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.