주요 문서
27427
Supelco
Closures for Snap Ring vials
polypropylene seal, PTFE/silicone (with starburst), thread for 11 mm (snap ring), pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩96,425
₩96,425
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩96,425
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩96,425
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
PTFE/silicone (with starburst)
polypropylene seal
특징
closure type snap ring seal
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
피팅
thread for 11 mm (snap ring)
호환성
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PTFE/silicone (with starburst), polypropylene seal Snap Ring cap eliminates the need for crimping. Closures provide an airtight seal and are ideal for use with volatile liquids.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)