주요 문서
27304-U
Supelco
Headspace vials convenience kit (clear glass, bevel top, round bottom), pkg of 100
volume 10 mL, vial O.D. × H × I.D. 23 mm × 46 mm × 12.5 mm, PTFE/butyl rubber septum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/butyl rubber septum
clear glass vial
silver aluminum seal (pressure release)
특징
closure type crimp seal
closure type crimp top vial
vial type headspace
포장
pkg of 100 ea
바이알 O.D. × 높이 × I.D.
23 mm × 46 mm × 12.5 mm
용적
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)