주요 문서
27164
Supelco
Screw cap, solid top with aluminum liner, pkg 100
black phenolic solid cap, aluminum liner, thread for 18-400, for use with 15 mL vial
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩37,048
₩37,048
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩37,048
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩37,048
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
material
aluminum liner
black phenolic solid cap
크기
18-400
특징
closure type black phenolic solid top cap
포장
pkg of 100 ea
파라미터
135 °C temp. limit
피팅
thread for 18-400
호환성
for use with 15 mL vial
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Screw caps are generally available as solid caps for use with sealing septa and phenolic solid caps can withstand a maximum temperature of 135°C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)