주요 문서
25806
Supelco
"T"-Type Gas Line Filter
brass, 1/4 in. male
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩216,195
₩216,195
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩216,195
About This Item
UNSPSC 코드:
41112500
₩216,195
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
brass
피팅
1/4 in. male
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This gas line filter contains a replaceable 7 μm sintered stainless steel frit, and will remove dust and small particles that could otherwise foul downstream needle valves. Nuts and ferrules included.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)