주요 문서
25084
Supelco
Empty Tube for Thermal Desorption
greener alternative
O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in.
동의어(들):
Empty Tube for PerkinElmer® ATD or TurboMatrix, Glass, pk 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩131,950
₩131,950
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩131,950
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
₩131,950
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
glass tube
설명
empty
without caps
포장
pkg of 1 ea
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
O.D. × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
응용 분야
industrial hygiene
호환성
for use with PerkinElmer
환경친화적 대안 카테고리
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
법적 정보
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
TurboMatrix is a trademark of PerkinElmer Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)