주요 문서
24754
Supelco
Closures for Snap Ring vials
polypropylene seal, PTFE liner, diam. 11 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121821
material
PTFE liner
polypropylene seal
특징
closure type snap ring seal
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
직경
11 mm
호환성
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)