주요 문서
24622-U
Supelco
Vacuum Sampling Pumps
동의어(들):
Air Sampling Pumps
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
NACRES:
NB.24
설명
Not UL listed; Not EX rated
기술
whole air sampling: suitable
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
for use with Single 1-2 Liter Bags
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The battery charger is not included with part number 24622-U. Please order part number 24643 separately.
Vacuum Sampling Pumps is a field sampling pump, used in active and whole air samplers.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)