문서
24643
Supelco
Battery charger
for use with Model 1060 Bag Sampler, AC/DC input 110 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
기술
whole air sampling: suitable
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
for use with Model 1060 Bag Sampler
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Battery charger is a 110V AC charger used as accessories for field sampling pumps. It is used with a DC battery in a 1-liter vacuum bag sampler.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)