주요 문서
23783
Needle File
4 in. long, slim tapered files, pkg of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
포장
pkg of 2 ea
일반 설명
4 in. long, slim taper files.
Use to enlarge ferrule I.D. Also handy for removing ferrules stuck in fittings.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)