23110-U
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 4% Carbowax 20M, matrix 80/120 Carbopack B DA support, L × O.D. × I.D. 6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
크기 선택
₩480,704
크기 선택
About This Item
₩480,704
추천 제품
material
glass column
제조업체/상표
Agilent
파라미터
0-200 °C temperature (isothermal or programmed)
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × O.D. × I.D.
6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
Matrix
80/120 Carbopack B DA support
기질 활성군
4% Carbowax 20M phase
컬럼 유형
packed GC
호환성
for use with Agilent Configuration A
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터