₩443,251
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
추천 제품
material
glass column
Quality Level
제조업체/상표
Agilent
파라미터
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × O.D. × I.D.
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Matrix
80/100 Porapak Q support
기질 활성군
none phase
컬럼 유형
packed GC
호환성
for use with Agilent Configuration A
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터