주요 문서
22781
Supelco
Fritted Purge Sampler
size 5 mL, Tekmar® 14-2337-024
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩251,720
₩251,720
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩251,720
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
₩251,720
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
glass
Agency
suitable for EPA 601
제조업체/상표
Tekmar® 14-2337-024
크기
5 mL
응용 분야
industrial hygiene
호환성
for use with Tekmar® 2000/3000
for use with standard aqueous analysis
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Note: All 1/4 in. O.D. glass ends are ground glass.
법적 정보
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.