주요 문서
22713
Swagelok® Miniature Quick Connect Body Assembly
Swagelok® QM2-B-200, 1/8 in. Swagelok fitting, stainless steel
동의어(들):
Swagelok® QM2-B-200,SS MINI QK CONN 1/8" EA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩232,131
₩232,131
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩232,131
About This Item
UNSPSC 코드:
41115717
eCl@ss:
32035302
₩232,131
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
stainless steel
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Swagelok® QM2-B-200
피팅
1/8 in. Swagelok fitting
호환성
for use with miniature Quick Connects stem assembly (22711-U)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nuts and ferrules included.
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Emre Balta et al.
Nature communications, 10(1), 4073-4073 (2019-09-11)
Several antitumor therapies work by increasing reactive oxygen species (ROS) within the tumor micromilieu. Here, we reveal that L-plastin (LPL), an established tumor marker, is reversibly regulated by ROS-induced thiol oxidation on Cys101, which forms a disulfide bridge with Cys42.