We use these fast couplings to alternate chiller cooling devices to detectors or furnaces that require cooling at different times, making it versatile and very efficient. We couple it to silicone hoses that makes it also soft and friendly upon plugging. For 20 years that we use these systems on laboratories where the experimental systems are always changing and adapting to the different requirements of experiments at ISOLDE - CERN.
Z126519
Automatic shut-off quick-disconnect
Automatic shut-off quick-disconnect
1명의 제품 평가자(총 1명)가 샘플 제품을 받았거나 프로모션에 참여했습니다
coupling bodies, tube to tube, in-line, bore 1/4 in., for tubing i.d., 0.25 in. (flexible)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩47,299
₩47,299
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(2)
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩47,299
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩47,299
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
특징
for tubing i.d. 0.25 in. (flexible)
제조업체/상표
CRC Press
보어(bore)
1/4 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Spring-loaded, locking, made of PP with 316 SS springs and EPR seals. When pulled apart, both sides seal quickly and automatically, making couplings excellent for handling air-sensitive liquids. Available for flexible tubing or rigid PE and nylon tubing using a ferruleless nut. Max. pressure: 90 psi at 70°F. Working temp.: 32 to 230°F (air/water). Use same bore size for coupling insert and body.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.