주요 문서
22459
Supelco
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 1.2 mm, 0.50-0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩122,612
₩122,612
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩122,612
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
₩122,612
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
포장
pkg of 10 ea
I.D.
1.2 mm
호환성
0.50-0.75 mm Column I.D.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)