주요 문서
28626-U
Hamilton® 1002LTN syringe
1002LTN, volume 2.5 mL, needle size 23 ga (cone tip, side port), needle L 56 mm (2.2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩346,521
₩346,521
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩346,521
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
₩346,521
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
cone tip, side port stainless steel (point style 5)
니들 크기
23 ga (cone tip, side port)
설명
gastight
특징
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 203084
니들 길이
56 mm (2.2 in.)
용적
2.5 mL
호환성
for use with CTC COMBI PAL (luer tip needle)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)