주요 문서
22386
Supelco
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/16 in. Column O.D.
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩51,258
₩51,258
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩51,258
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
₩51,258
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
포장
pkg of 10 ea
I.D.
1/16 in.
피팅
1/16 in. ferrule for 1/16 in. O.D. packed column
호환성
1/16 in. O.D. Column
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Characteristics: Ideal for connection to mass spectrometers. High reusability. Isothermal use only.
Material Composition: Ceramic-filled PTFE
Maximum Temperature:
250 °C
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Solid adsorbent preconcentration and gas chromatographic analysis of sulfur gases.
Black MS
Analytical Chemistry, 50 (7), 848-851 (1978)