주요 문서
22139-U
On/Off Throttling Valve
stainless steel, 1/8 in.
동의어(들):
Swagelok® 2P4T,SS THROTTLING VALVE 1/8" EA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩292,726
₩292,726
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩292,726
About This Item
UNSPSC 코드:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
₩292,726
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
stainless steel
피팅
1/8 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nuts and ferrules included.
Throttling valve′s on and off settings determines whether or not fluid flows past the valve. It is much more efficient than the toggle on/off valve, as it provides better flow control between 0 and 100% flow and has a larger baseline pressure drop. There are many styles of throttling valve like globe valve and butterfly valve.[1]
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Process Plant Equipment: Operation, Control, and Reliability.
Holloway MD
Technology & Engineering, 401-402 (2012)