주요 문서
22123-U
On/Off Toggle Valve
brass, 1/8 in. angle arms
동의어(들):
Swagelok® 0GS2-A,BRASS TOGGLE VALVE 1/8X1/8A EA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩125,860
₩125,860
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩125,860
About This Item
UNSPSC 코드:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
₩125,860
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
brass
피팅
1/8 in. angle arms
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nuts and ferrules included.
Toggle valve is one of the most simple and widely used industry valve. It′s on and off settings determines whether or not fluid flows past the valve. There are many styles of toggle valve like ball valve, gate valve, plug valve and knife valve.[1]
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Process Plant Equipment: Operation, Control, and Reliability.
Holloway MD
Technology & Engineering, 401-402 (2012)