주요 문서
21981-U
Swagelok® Bulkhead Union
Swagelok® 200-61, brass, 1/8 in.
동의어(들):
Swagelok® 200-61, BRASS BULKHEAD UNION 1/8", EA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩39,890
₩39,890
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩39,890
About This Item
UNSPSC 코드:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
₩39,890
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
material
brass
설명
bulkhead design yes
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Swagelok® 200-61
피팅
1/8 in.
호환성
for use with 1/8 in. tubing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nuts and ferrules included.
애플리케이션
Swagelok® Bulkhead union may be used in constructing a solid-phase microextraction (SPME) fibre sampling port by placing the septum on the outer nut.[1]
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Nicole C Bouvier-Brown et al.
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 113-120 (2007-07-06)
Biogenic terpenes play important roles in ecosystem functioning and atmospheric chemistry. Some of these compounds are semi-volatile and highly reactive, such as sesquiterpenes and oxygenated terpenes, and are thus difficult to quantify using traditional air sampling and analysis methods. We