주요 문서
21911
SGE Syringes for Agilent/HP 7673, 7683 and 6850 ALS Autosampler, Fixed Needle
volume 5 μL, SK-5F-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
니들 크기
23 ga
특징
needle type F (cemented needle)
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
SGE 001814
니들 길이
42 mm
용적
5 μL
호환성
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
SGE syringes are designed and tested to meet critical autosampler specifications. These syringes are designed with a unique plunger to eliminate bending and seizing. The needle point style withstands multiple and fast septum injections, making it one of the most troublefree autosampler syringes available.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)