뒤로
SGE Syringes for Agilent/HP 7673, 7683 and 6850 ALS Autosampler, Fixed Needle
Products
배송
오늘 출고 (1)
제품 카테고리
syringes (4)
Manufacturer
길이(mm)
Volume (µL)
호환성
니들 모양
포장 단위
게이지
제품 필터
Showing 1-4 of 4
비교
제품 번호
설명
가격
26887-U
SGE Syringes for Agilent/HP 7673, 7683 and 6850 ALS Autosampler, Fixed Needle,
volume 5 μL, 5F-HP-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
확장
가격 보기
26889-U
SGE Syringes for Agilent/HP 7673, 7683 and 6850 ALS Autosampler, Fixed Needle,
volume 10 μL, 10F-HP-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
확장
가격 보기
21912
SGE Syringes for Agilent/HP 7673, 7683 and 6850 ALS Autosampler, Fixed Needle,
volume 10 μL, SK-10F-HP-0.47, needle size 26 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea
확장
가격 보기
21910
SGE Syringes for Agilent/HP 7673, 7683 and 6850 ALS Autosampler, Fixed Needle,
volume 5 μL, SK-5F-HP-0.47, needle size 26 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea