주요 문서
Z170879
Supelco
VICI Pressure--Lok® C-160 liquid microsyringe
Fixed needle, capacity 50 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩99,470
₩99,470
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩99,470
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
₩99,470
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
bevel tip stainless steel needle
니들 크기
2 in.
특징
needle bevel tip
제조업체/상표
VICI 160024
용량
50 μL
니들 길이
2 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
General-purpose GC syringe.
특징 및 장점
Each syringe is hand-calibrated for consistent delivery. The leaktight PTFE plunger tip eliminates freeze-up or residue build-up and allows use with gases (up to 250psi) as well as liquids. Has a positive plunger stop to prevent damage to the plunger. Barrel made of borosilicate glass. Has PTFE seal at rear of needle to isolate sample from needle cement and contamination. Shaped rear flange provides secure finger grip. Syringes with removable needles have a pressure tight, low dead-volume needle connection for a leaktight fit.
법적 정보
Pressure-Lok is a registered trademark of Dynatech Precision Sampling Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)