20724AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
동의어(들):
TM=["CYCLOBOND"] I 2000 DMP Chiral HPLC Column
크기 선택
₩3,303,825
크기 선택
About This Item
₩3,303,825
추천 제품
제품명
Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
제품 라인
Astec®
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Astec®
파라미터
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
fully porous particle
기질 활성군
cyclodextrin, beta- phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH
3.5-7
분리 기술
chiral
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Bonded phase: 3,5-Dimethylphenyl carbamate modified β-cyclodextrin
법적 정보
애플리케이션
관련 콘텐츠
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.
Chromatograms
application for HPLC활성 필터