주요 문서
20413
Supelco
GR-2 Septa
diam. 12.5 mm ( 1/2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩114,594
₩114,594
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩114,594
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
₩114,594
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
포장
pkg of 100 ea
기술
gas chromatography (GC): suitable
직경
12.5 mm ( 1/2 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
GR-2 silicon rubber septa maybe fitted to make a gas-tight seal between the glass opening and the steel gas fitting.[1]
These low cost gray silicone rubber septa are designed for routine, isothermal use. For use with 50 °C to 200 °C inlet temperature.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
H2 production from marine and freshwater species of green algae during sulfur deprivation and considerations for bioreactor design.
Kari S.
International Journal of Hydrogen Energy, 33 (2), 511-521 (2008)