The shelf life of the Orbo-91 active air monitoring tube is two years.
추천 제품
material
W,W,W separators
Quality Level
Agency
OSHA 69,75,80,84,88,91,100,103,106,111,113
제품 라인
ORBO™
구성
Bed A, 130 mg
Bed B, 65 mg
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
ORBO™ 91
기술
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 75 mm
Matrix
Carbosieve S-III Carbon Molecular Sieve (CMS) (specially treated)
입자 크기
20-45 mesh
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
일반 설명
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
공기 모니터링은 보건 및 규제 기관이 확립한 기준에 따라 공기 품질을 평가하도록 환경, 산업 또는 실내 상황에서 공기 오염물의 수준을 측정하기 위해 사용됩니다.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.