주요 문서
20042
Supelco
ORBO 351 4-TBC on Activated Coconut Charcoal (20/40), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
동의어(들):
TBC on Charcoal Tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 EA
₩267,554
₩267,554
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 EA
₩267,554
About This Item
UNSPSC 코드:
47131900
₩267,554
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
material
W,W,W separators
Quality Level
Agency
OSHA 56
제품 라인
ORBO
구성
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
포장
pkg of 50 ea
제조업체/상표
ORBO 351
기술
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 75 mm
Matrix
4-tert-butyl catechol on charcoal
charcoal
기질 활성군
4-tert-butylcatechol
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • ORBO 351 4-TBC on Activated Coconut Charcoal (20/40), 100/50 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
법적 정보
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)