주요 문서
16555K
Minisart filters
pore size 0.45 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103900
material
acrylic copolymer housing
cellulose acetate/surfactant-free membrane
무균
sterile
포장
pkg of 50 ea
제조업체/상표
Sartorius 16555K
직경
26 mm
공극 크기
0.45 μm
피팅
Luer inlet and outlet (Lock)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Minisart filters have a Luer Lock inlet and outlet, for positive attachment to the syringe. The filter is 26 mm in diameter with a hold-up volume of 0.1 mL. Suitable for clear aqueous solutions not requiring preliminary filtration.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)