주요 문서
16329
Supelco
Sebacoyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H31NO6 · xLi+
CAS Number:
Molecular Weight:
345.43 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
analytical standard
분석
≥93.0% (HPLC)
양식
solid
광학 활성
[α]/D -17.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
−20°C
SMILES string
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCCCCCC(=O)O)CC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C17H31NO6/c1-18(2,3)13-14(12-16(21)22)24-17(23)11-9-7-5-4-6-8-10-15(19)20/h14H,4-13H2,1-3H3,(H-,19,20,21,22)/t14-/m1/s1
InChI key
GBFPILOKXGQZKW-CQSZACIVSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)