설명
formerly Dowex Marathon™ A hydroxide
양식
beads
교차
8‑10 % cross-linked
포장
pkg of 100 g
수분
60-72%
기술
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
기질 활성군
quaternary amine
입자 크기
23-27 mesh
560-660 μm
용량
1.0 meq/mL by wetted bed volume
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable