12484-U
Metal Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase none, matrix 100/120 Molecular Sieve 5A support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
크기 선택
₩372,099
크기 선택
About This Item
₩372,099
추천 제품
material
stainless steel column
Quality Level
제조업체/상표
Agilent
파라미터
0-400 °C temperature (isothermal or programmed)
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × O.D. × I.D.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
100/120 Molecular Sieve 5A support
기질 활성군
none phase
컬럼 유형
packed GC
호환성
for use with Agilent Configuration A
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 2 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터