주요 문서
Z764671
MAGic Clamp tube rack
to hold, 12 x 1.5 or 2.0 mL horizontal tubes
동의어(들):
tube clamps
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩206,959
₩206,959
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩206,959
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.77
₩206,959
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
특징
to hold 12 x 1.5 or 2.0 mL horizontal tubes
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific H1000-MR-T15H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
  • Extremely compact
  • Exceptional temperature uniformity
  • Horizontally circular 19 mm orbit for aeration and mixing
The convenient MAGic Clamp platforms (large or small) are available for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
법적 정보
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)