주요 문서
Z763470
MAGic Clamp universal platform for flasks and tube racks
L × W 9.5 in. × 11.5 in.
동의어(들):
magnetic clamps, orbital shaker platforms
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩497,756
₩497,756
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩497,756
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.77
₩497,756
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Benchmark Scientific H1000-MR
길이 × 너비
9.5 in. × 11.5 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The convenient MAGic Clamp platforms (large or small) are available for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
법적 정보
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)