주요 문서
Z755923
Nunclon® cell culture dishes
diam. × H 100 mm × 15 mm, sterile; γ-irradiated
동의어(들):
cell culture dish, cell culture plate, cell culture plates, petri dishes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
150 EA
₩295,771
₩295,771
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
보기 변경
150 EA
₩295,771
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.22
₩295,771
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
material
polystyrene dishes with lids
round
무균
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
특징
lid
포장
case of 150 ea (Internal packs of 10)
제조업체/상표
Nunc 150350
직경 × 높이
100 mm × 15 mm
접시 직경 × 높이
100 mm × 15 mm
표면적
56.7 cm^2
결합 유형
Nunclon Delta surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Large range available, treated for cell culture but with many other uses
  • Optically clear and very flat for use in microscope
  • Non-toxic
  • Certified surface treatment for optimal cell attachment and growth
법적 정보
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)