주요 문서
Z744004
Worthington Accessories
rack for 5 drawers for LS3000 liquid nitrogen refridgerator
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩393,414
₩393,414
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩393,414
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.51
₩393,414
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Worthington RS30-9C50
기술
cryopreservation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
All Worthington cryostorage refrigerators and dewars each comes with a standard lid, so it is not necessary to purchase an additional one. However, many customers buy spare caps/necktube cores in order to modify them so that different kinds of sample storage devices can be suspended into a storage cannister.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)