주요 문서
Z743562
Write protect tape
clear, L × W 1.6 in. × 0.63 in. , perforated to fit 0.5 mL and 1.5 mL tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩46,690
₩46,690
예상 입고일2025년 3월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩46,690
About This Item
UNSPSC 코드:
41122700
NACRES:
NB.17
₩46,690
예상 입고일2025년 3월 28일세부사항
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech WRIT-2000
길이 × 너비
1.6 in. × 0.63 in. , perforated to fit 0.5 mL and 1.5 mL tubes
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A Clear Adhesive Overwrap to Protect Writing
Resistant - Defend writing against organic solvents and caustic agents
Easy Application - Comes in a handy dispenser and is perforated to fit 0.5ml and 1.5ml tubes.
Multi-Surface - Adhere to all plastics, glass and metals
Temperature Range - -196 C to 150 C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)