주요 문서
Z743355
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
orange, L × W 1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
동의어(들):
cryogenic vial labels, freezer labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 EA
₩108,402
₩108,402
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
크기 선택
보기 변경
1000 EA
₩108,402
About This Item
UNSPSC 코드:
41103032
NACRES:
NB.35
₩108,402
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
포장
pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
제조업체/상표
Diversified Biotech DTCR-6000-O
파라미터
temp. range at 70 to -196 °C
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비
1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
색상
orange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Direct Thermal Cryo-Tags are formatted to easily work with the GoDEX DT200 Direct printer. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both!
Note: These labels are NOT COMPATIBLE WITH Dymo 550 printers.
법적 정보
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)