Unfortunately, this product is not compatible with Dymo printers. Currently, there is no cyro label products offered that are listed as compatible with European Dymo printers. Product Z740246, are compatible with US Model Dymo printers.
Z743353
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
blue, L × W 1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
동의어(들):
cryogenic vial labels, freezer labels
크기 선택
₩112,158
예상 입고일2025년 5월 20일세부사항
크기 선택
About This Item
₩112,158
예상 입고일2025년 5월 20일세부사항
추천 제품
포장
pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
제조업체/상표
Diversified Biotech DTCR-6000-B
파라미터
temp. range at 70 to -196 °C
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비
1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Note: These labels are NOT COMPATIBLE WITH Dymo 550 printers.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터