주요 문서
Z740417
Specimen containers with snap cap
size 300 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩272,223
₩272,223
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩272,223
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
₩272,223
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene cap
polypropylene container
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Simport C580-3
크기
300 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These disposable containers made of polypropylene, are ideal for collection and storage of fluids, powders, solids, pathology specimens and hazardous samples. Lids are tight fitting
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)