문서
DWKBWP0060AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 60 mL
동의어(들):
BWP0060AP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
round amber polypropylene bottle
wide-neck
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Azlon BWP0060AP
용량
60 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
특징 및 장점
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications