주요 문서
Z740248
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
white, size 1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pkg of 500 ea (500 tag and spot sets)
동의어(들):
cryogenic vial labels, freezer labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
paper
white
포장
pkg of 500 ea (500 tag and spot sets)
제조업체/상표
Diversified Biotech DTCR-6000
파라미터
temp. range at 70 to -196 °C
기술
cryopreservation: suitable
크기
1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Direct Thermal Cryo-Tags are formatted to easily work with the GoDEX DT200 Direct printer. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both!
Note: These labels are NOT COMPATIBLE WITH Dymo 550 printers.
법적 정보
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)