주요 문서
Z740243
Direct Thermal Cryo-Tags®
white, size 1.05 in. × 0.50 in.
동의어(들):
cryogenic vial labels, freezer labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
white
포장
pkg of 1000 ea (per roll)
제조업체/상표
Diversified Biotech DTCR-1000
파라미터
temp. range at 70 to -196 °C
기술
cryopreservation: suitable
크기
1.05 in. × 0.50 in.
호환성
Important note for Customers outside of USA: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only. Labels are not compatible with European DYMO printers.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Direct Thermal Cryo-Tags® are formatted to work with most direct thermal printers. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both. Cryogenic labels are suitable for a variety of applications. Diversified Biotech recommends the Label LIVE app for printing in conjunction with the mydpi Label Printer. Dymo LabelWriters are not compatible with Direct Thermal Cryo-Tags®.
법적 정보
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)