주요 문서
Z740161
LifeSep magnetic separator unit
384F, for 384 well tray
동의어(들):
cell sorting magnetic seperation unit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,995,084
₩1,995,084
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,995,084
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NA.56
₩1,995,084
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
for 384 well tray
제조업체/상표
Dexter Magnetic Technologies 2501007-1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Durable, easy-to-use and designed to accommodate industry standard microtitre plates. For use in cell sorting, RNA and DNA isolation and purification of biomolecules. Fast and easy aspiration is achieved with our Neodymium-Iron-Boron (Nd-Fe-B) magnet configuration.
특징 및 장점
  • Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
  • Optimized field gradient within wells
  • Rapid separation of micro- and nanometer beads
  • Easy aspiration
  • Superior particle retention
  • Removable base for easy cleaning
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What plates is this compatible with?
    1 답변
    1. This product is compatible with most Nunc and Greiner plates.