material
cap (attached)
conical black polypropylene
무균
non-sterile
특징
RCF 15,000 × g
RNase and DNase free
포장
pack of 500
제조업체/상표
Cole Parmer 633375
용량
0.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Made of medical grade polypropylene, LiteSafe 0.5 & 1.5 mL micro-centrifuge tubes are RNase / DNase free (excludes 5 mL tube) and can be spun up to 15,000 x g′s. Click-fit cap provides tight seal to prevent accidental opening during centrifugation. 5 mL polypropylene tubes can be spun up to 5,000 x g′s. Autoclavable, and can be stored at temperatures down to -90°C.
특징 및 장점
- RNase and DNase free tubes
- Opaque tubes protect light-sensitive compounds
- Used along with fluorescent probes or ethidium bromide.
- Made of biocompatible polypropylene
- The click-fit cap of the tube prevents accidental leakage while opening.
- Suitable for freezing to -100°C.
- Autoclavable at 122°C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.