주요 문서
Z674818
Kern ABT analytical balances
weighing capacity 42 or 120 g, resolution: 0.01 or 0.1 mg, linearity: ±0.03 or 0.2 mg
동의어(들):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
제품 Z674818은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
AC/DC 입력
230 V
material
stainless steel weighing plate
특징
CE compliant
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern ABT 120-5DNM
재고 정보
not available in USA and Canada
계량 용량 측정 범위
42 or 120 g, resolution: 0.01 or 0.1 mg, linearity: ±0.03 or 0.2 mg
플레이트 직경
80 mm
크기
217 mm × 356 mm × 338 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Easy read, back lit LCD display with digit height 14 mm
  • Automatic data output to RS 232 interface
  • Automatic internal adjustment calibration
  • 4 settings to select response time and stability for specific conditions
  • Auto-tare and automatic subsequent data output function
The KERN ABT series have single-cell advanced technology. Fully automatic manufactured weighing cell from one piece of material ensures stable temperature behaviour, 3-second stabilisation time and high corner load performance.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)