주요 문서
Z757306
Kern ABT analytical balances
model 220-5DM, weighing capacity 82-220 g, AC/DC input 220 - 240 V AC, universal plug set
동의어(들):
analytical scales
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩4,603,939
₩4,603,939
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩4,603,939
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
₩4,603,939
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
stainless steel weighing plate
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern ABT 220-5DNM
측정 범위
resolution: 0.1 mg
계량 용량 측정 범위
82-220 g
칭량팬 너비 × 깊이
8 cm × 8 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Kern ABT analytical balances are the premium balance model with a high-quality single cell weighing system. It has a unique dosage aid which has a high-stability mode and other filter settings. The simple recipe weighing and documenting is provided with a combined tare/print function, and the simple adding function has auto-tare and automatic subsequent data output after each weighing procedure.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)