주요 문서
Z665657
Ohaus® pocket balances
JE500, weighing capacity 500 g, resolution: 0.1 g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
특징
CE compliant
CSA approved
제조업체/상표
JE500
계량 용량 측정 범위
500 g, resolution: 0.1 g
플렛폼 크기
83 mm × 76 mm , oval
베터리 전력
2 AAA (alkaline batteries (included))
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ohaus pocket balances are the ultimate in convenience and portability.
  • Unique pocket size hand-held design
  • Quick and easy calibration
  • Energy-saving auto shut-off; low battery indicator
  • Large high contrast display
법적 정보
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)